Merck
GF46748144
Nickel
wire reel, 10m, diameter 2.0mm, hard, 99.98%
Synonim(y):
Nickel, NI005181
Wybierz wielkość
1 EA
2340,00 zł
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2340,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.98%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 467-481-44
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
10 m × 2.0 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Filaggrin is a predominant member of the denaturation-resistant nickel-binding proteome of human epidermis.
Katrine Ross-Hansen et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(4), 1164-1166 (2013-10-26)
Erkai He et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 188, 17-26 (2014-02-18)
Protons and other cations may inhibit metal uptake and alleviate metal toxicity in aquatic organisms, but less is known about these interactions in soil organisms. The present study investigated the influence of solution chemistry on uptake and toxicity of Ni
Meinar Nur Ashrin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(9), 4025-4031 (2014-03-29)
Ni is the most frequent cause of contact allergy induced by metals. However, the underlying mechanism of this induction is unknown. Our previous research demonstrates that activation of dendritic cells (DCs) through p38MAPK/MKK6 is required for Ni-induced allergy in mice.
Gary A Molander et al.
Organic letters, 16(7), 1904-1907 (2014-03-29)
A general method for the alkenylation of alkyl electrophiles using nearly stoichiometric amounts of the air- and moisture-stable potassium organotrifluoroborates has been developed. Various functional groups were tolerated on both the nucleophilic and electrophilic partner. Reactions of highly substituted E-
Sébastien Hulo et al.
Toxicology letters, 226(1), 63-69 (2014-02-11)
To evaluate manganese in exhaled breath condensate (Mn-EBC) as an indicator of exposure to fumes from metal inert gas welding process. We collected EBC and urine from 17 welders and 16 unexposed control subjects after 5 days exposure. Concentrations of