Kluczowe dokumenty
GF45872499
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 0.2m coil, 100mm coil width, 0.635mm thickness, annealed
Synonim(y):
CU060510
Wybierz wielkość
1 EA
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 458-724-99
dł. × szer. × grubość
0.2 m × 100 mm × 0.635 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)