Merck
GF44460187
Bismuth
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
BI006015
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Bi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141706
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 444-601-87
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)