Kluczowe dokumenty
GF44257248
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
sheet, 300 x 300mm, 3.2mm thickness, hard
Synonim(y):
CU053150
Wybierz wielkość
1 EA
5150,00 zł
5150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
5150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 442-572-48
rozmiar × grubość
300x300 mm × 3.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)