Merck
GF43362660
Zirconium
foil, 1m coil, thickness 0.02mm, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000200
Wybierz wielkość
1 EA
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141751
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.2%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 433-626-60
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
1 m × 0.02 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Velázquez-Cayón et al.
Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, 17(2), e246-e250 (2011-12-07)
The increase of aesthetic demands, together with the successful outcome of current implants, has renewed interest in the search for new materials with enough mechanical properties and better aesthetic qualities than the materials customarily used in implanto-prosthetic rehabilitation. Among these
Anjana Raut et al.
Indian journal of dental research : official publication of Indian Society for Dental Research, 22(1), 140-143 (2011-04-29)
The demand for esthetic restorations has resulted in an increased use of dental ceramics for anterior and posterior restorations. A few decades ago, all-ceramic restorations were restricted to treatment in the anterior region, but now all-ceramic restorations can be made
Glypican-3-targeted 89Zr PET imaging of hepatocellular carcinoma: where antibody imaging dares to tread.
Bernadette V Marquez et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(5), 708-709 (2014-03-26)
Yin Zhang et al.
Current radiopharmaceuticals, 4(2), 131-139 (2011-12-24)
Positron emission tomography (PET) imaging with radiolabeled monoclonal antibodies has always been a dynamic area in molecular imaging. With decay half-life (3.3 d) well matched to the circulation half-lives of antibodies (usually on the order of days), (89)Zr has been
Joseph R Osborne et al.
The Journal of urology, 191(5), 1439-1445 (2013-10-19)
In this pilot study we explored the feasibility of (89)Zr labeled J591 monoclonal antibody positron emission tomography of localized prostate cancer. Before scheduled radical prostatectomy 11 patients were injected intravenously with (89)Zr-J591, followed 6 days later by whole body positron