Kluczowe dokumenty
GF42968627
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.9999%
Synonim(y):
GA006100
About This Item
Kod UNSPSC:
12141715
NACRES:
NA.23
Próba
99.9999%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 429-686-27
masa
10 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)