Kluczowe dokumenty
GF42221180
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 1 m, wall thickness 0.17 mm
Synonim(y):
AM307013
Wybierz wielkość
1 EA
702,00 zł
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
702,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 422-211-80
Długość
1 m
grubość ścianki
0.17 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)