XX5004710
Aerosol Open Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Open Filter Holder, 47mm, stainless steel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Poziom jakości
Długość
10.2 cm
Średnica
6.9 cm
śr. filtra
47 mm
powierzchnia filtracyjna
9.6 cm2
dopasowywanie
11 mm O.D. full-area inlet (for open atmosphere sampling)
11 mm O.D. threaded outlet (for flow-limited orifices)
Zastosowanie
filtration
kompatybilność
for use with Aerosol Filter Holder
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
Zasada
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13