Merck
GF41868568
Copper
foil, thickness 0.025 mm, 4 mm diameter, purity 99.95%
Synonim(y):
CU000420
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 418-685-68
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
Średnica
4 mm
grubość
0.025 mm
średnica
4 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)