Merck
GF41576395
Stainless steel - super duplex
rod, Fe/Cr 25%/Ni 7%/Mo 4%, 12.7 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Synonim(y):
FL047920
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 415-763-95
Długość
200 mm
średnica
12.7 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com