GF40322393
Hastealloy® c-22
wire, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3, 1.0 mm diameter, size 1110 mm, temper annealed
Synonim(y):
NE095350
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 403-223-93
rozmiar
1110 mm
średnica
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)