Kluczowe dokumenty
GF39859048
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 1.0 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Synonim(y):
NJ275150
Wybierz wielkość
1 EA
734,00 zł
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
734,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 398-590-48
Długość
1 m
średnica
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)