Kluczowe dokumenty
GF38821147
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonim(y):
NI050220
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
light tight (lt)
Formularz
foil (as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 388-211-47
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)