GF37318079
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50mm disks, 0.05mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CU050240
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (disks - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 373-180-79
rozmiar × grubość
50 mm × 0.05 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)