Kluczowe dokumenty
GF36429969
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, gray
Synonim(y):
ES301485
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 364-299-69
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.5 mm
kolor
gray
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)