Kluczowe dokumenty
GF36156618
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 500 x 500mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonim(y):
FA140500
Wybierz wielkość
1 EA
2650,00 zł
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 361-566-18
rozmiar × grubość
500 mm × 500 mm × 1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)