Kluczowe dokumenty
GF35690328
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.2m coil, 0.005mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CU070225
Wybierz wielkość
1 EA
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (coil - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 356-903-28
rozmiar × grubość
0.2 m × 0.005 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)