Kluczowe dokumenty
GF33922605
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, natural
Synonim(y):
ME311050
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 339-226-05
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.05 mm
kolor
natural
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)