Kluczowe dokumenty
GF33698065
Zirconium
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.009mm, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000160
About This Item
Próba
99.20%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 336-980-65
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
100x100 mm × 0.009 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)