Kluczowe dokumenty
GF33624468
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.025mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
NI055890
Wybierz wielkość
1 EA
2060,00 zł
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
polyimide insulation
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 336-244-68
Długość
20 m
śr. przewodnika
0.25 mm
grubość izolacji
0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)