Merck
GF32919295
Copper
sphere, 1000pcs, diameter 1.0mm, precision sphere grade 200
Synonim(y):
CU006820
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
spheres
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 329-192-95
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
średnica
1.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Donita C Brady et al.
Nature, 509(7501), 492-496 (2014-04-11)
The BRAF kinase is mutated, typically Val 600→Glu (V600E), to induce an active oncogenic state in a large fraction of melanomas, thyroid cancers, hairy cell leukaemias and, to a smaller extent, a wide spectrum of other cancers. BRAF(V600E) phosphorylates and
Jonas Duus Stevens Lekfeldt et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 194, 78-85 (2014-08-06)
Copper (Cu) is known to accumulate in agricultural soils receiving urban waste products as fertilizers. We here report the use of the leucine incorporation technique to determine pollution-induced community tolerance (Leu-PICT) to Cu in a long-term agricultural field trial. A
Jing Zheng et al.
Organic letters, 16(13), 3560-3563 (2014-06-25)
A Rh(III)-catalyzed selective coupling of N-methoxy-1H-indole-1-carboxamide and aryl boronic acids is reported. The coupling is mild and efficient toward diverse product formation, with selective C-C and C-C/C-N bond formation. Kinetic isotope effects studies were conducted to reveal a mechanism of
Julie E Gleason et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(16), 5866-5871 (2014-04-09)
The human fungal pathogens Candida albicans and Histoplasma capsulatum have been reported to protect against the oxidative burst of host innate immune cells using a family of extracellular proteins with similarity to Cu/Zn superoxide dismutase 1 (SOD1). We report here
L Marchand et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 193, 205-215 (2014-07-25)
Intra-specific variability of root biomass production (RP) of six rooted macrophytes, i.e. Juncus effusus, Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Typha latifolia, Phalaris arundinacea, and Iris pseudacorus grown from clones, in response to Cu exposure was investigated. Root biomass production varied widely