Kluczowe dokumenty
GF32863990
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.2 mm, L 5 m, coil width 190 mm
Synonim(y):
AM301200
Wybierz wielkość
1 EA
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 328-639-90
Długość
5 m
szerokość zwoju
190 mm
grubość
0.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)