Kluczowe dokumenty
GF30923681
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
200mm tube, 1.73mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 1.58mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
AL027110
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 309-236-81
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.075 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.73 mm × 1.58 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)