Merck
GF30341146
Rhenium
wire reel, 2m, diameter 0.178mm, annealed, 99.97%
Synonim(y):
Rhenium, RE005112
Wybierz wielkość
1 EA
4670,00 zł
4670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4670,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Re
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141737
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
4670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.97%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 303-411-46
dł. × śr.
2 m × 0.178 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
gęstość
21.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Klucz InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Klett et al.
Rheumatology (Oxford, England), 46(10), 1531-1537 (2007-06-29)
Hypertrophy and inflammation of the synovium with various underlying pathologies - such as rheumatoid arthritis, osteoarthritis, haemophilia and spondyloarthropathy - can be treated successfully by radiosynoviorthesis (RSO). For medium-sized joints (shoulder, elbow, wrist, hip and ankle), the radionuclide of choice
Mark Bartholomä et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (5)(5), 493-512 (2009-03-14)
Radiolabeled biomolecules can be used to visualize a variety of diseases through interaction with specific cell receptors. A key step is the introduction of a molecular entity that allows facile labeling with the medically useful radionuclide (99m)Tc without significant alteration
N Iznaga-Escobar
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 54(3), 399-406 (2001-02-24)
188Re is one of the radioisotopes expected to emerge as useful for therapy. Development of new radiopharmaceuticals based on 188Re depends on the radiolabeling methods used, which would give stable complexes having predefined radiochemical properties and in vitro and in
Radiolabeling of monoclonal antibodies and fragments with technetium and rhenium.
G L Griffiths et al.
Bioconjugate chemistry, 3(2), 91-99 (1992-03-01)
Peter Wolohan et al.
Steroids, 72(3), 247-260 (2007-02-07)
OPLS all atom force field parameters were developed in order to model a diverse set of novel rhenium based estrogen receptor ligands whose relative binding affinities (RBA) to the estrogen receptor alpha isoform (ERalpha) with respect to 17beta-estradiol were available.