Kluczowe dokumenty
GF29128855
Aluminum
wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.95+%
Synonim(y):
Aluminum, AL005155
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
wire
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 291-288-55
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
dł. × śr.
500 m × 0.25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)