Merck
GF28727174
Tin
rod, 500mm, diameter 6.0mm, 99.999+%
Synonim(y):
Tin, SN007930
Wybierz wielkość
1 EA
3960,00 zł
3960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3960,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141745
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.999%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 287-271-74
rezystywność
11 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
500 mm × 6.0 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
gęstość
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Klucz InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabriel Santpere et al.
Genome biology and evolution, 7(6), 1490-1505 (2015-05-16)
We set out to investigate potential differences and similarities between the selective forces acting upon the coding and noncoding regions of five different sets of genes defined according to functional and evolutionary criteria: 1) two reference gene sets presenting accelerated
S G Schäfer et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 4(1), 57-69 (1984-03-01)
A tolerable limit for tin concentration in canned food of 250 ppm (Fritsch et al., 1977) is generally accepted. However, biochemical effects attributable to tin have been observed even after oral administration of 1 and 3 mg Sn/kg body wt
Mutagens and potential mutagens in the biosphere. II. Metals--mercury, lead, cadmium and tin.
L Fishbein
The Science of the total environment, 2(4), 341-371 (1974-07-01)
Are nickel, vanadium, silicon, fluorine, and tin essential for man? A review.
F H Nielsen et al.
The American journal of clinical nutrition, 27(5), 515-520 (1974-05-01)
Heinz Rüdel
Ecotoxicology and environmental safety, 56(1), 180-189 (2003-08-14)
This article reviews the literature related to the bioavailability of tin, inorganic tin compounds, and organotin compounds. On the one hand, the toxicity of metallic tin and inorganic tin compounds is low. In aqueous systems, the potential bioavailability of tin