GF28588821
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 10mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI160251
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 285-888-21
rozmiar × grubość
10 mm × 0.075 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)