GF28103712
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonim(y):
PT285130
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 281-037-12
dł. × śr.
5 m × 0.125 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)