Key Documents
GF27951150
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m wire, 0.15mm diameter, as drawn
Synonim(y):
PT025135
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 279-511-50
dł. × śr.
0.1 m × 0.15 mm