Merck
GF27813438
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 33 mm, L 1000 mm, natural
Synonim(y):
ME317933
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 278-134-38
Długość
1000 mm
Średnica
33 mm
kolor
natural
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.