Kluczowe dokumenty
GF26200482
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.2m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Synonim(y):
PT285155
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 262-004-82
dł. × śr.
0.2 m × 0.8 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)