Kluczowe dokumenty
GF25926699
Incoloy® alloy 800 - heat resisting alloy, Ni32.5Cr21Fe
100mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.7mm wall thickness, 8.1mm inside diameter, annealed
Synonim(y):
NI127400
Wybierz wielkość
1 EA
1430,00 zł
5 EA
5780,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1430,00 zł
5 EA
5780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 259-266-99
dł. × grubość ścianki
100 mm × 0.7 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
9.5 mm × 8.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Incoloy is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)