Key Documents
GF25240081
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
Synonim(y):
AL706010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 252-400-81
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com