Kluczowe dokumenty
GF24097530
Chromium
powder, mean particle size <10 micron, weight 20 g, purity 99%
Synonim(y):
CR006031
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 240-975-30
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
masa
20 g
średnia wielkość cząstek
<10 μm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)