Kluczowe dokumenty
GF23296147
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 50g
Synonim(y):
PB106300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 232-961-47
masa
50 g
nominalna wielkość granulek
5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)