Kluczowe dokumenty
GF22999764
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI020210
Wybierz wielkość
1 EA
1260,00 zł
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 229-997-64
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)