Kluczowe dokumenty
GF22429166
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE240265
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 224-291-66
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)