GF21680546
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 0.5m coil, 0.4mm thickness, as rolled
Synonim(y):
NI050300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (coil - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 216-805-46
rozmiar × grubość
0.5 m × 0.4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)