Merck
GF21446524
Aluminum
foil, thickness 0.020 mm, size 100 × 100 mm, high purity 99.999%
Synonim(y):
AL000400
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 214-465-24
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.020 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)