Kluczowe dokumenty
GF21162585
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 5 m, insulation thickness 0.030 mm
Synonim(y):
NI055892
Wybierz wielkość
1 EA
1630,00 zł
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1630,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 211-625-85
Długość
5 m
Średnica
0.30 mm
grubość izolacji
0.030 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the maximum tension of 0.3mm diameter wire for Ni80Cr20?
    1 answer
    1. The tensile strength is 650-1100 MPa.