Merck
GF15990857
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 10 m, coil width 25.4 mm
Synonim(y):
NI050237
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 159-908-57
Długość
10 m
szerokość zwoju
25.4 mm
grubość
0.10 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com