Kluczowe dokumenty
GF20585606
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard
Synonim(y):
CU137400
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 205-856-06
dł. × grubość ścianki
1000 mm × 0.175 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
3.0 mm × 2.65 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)