GF19905925
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
NI095845
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
thermocouple wire
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 199-059-25
grubość izolacji
0.008 mm
przewód dł. × śr.
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)