Kluczowe dokumenty
GF19547758
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
1000m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonim(y):
FE065150
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 195-477-58
dł. × śr.
1000 m × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)