Kluczowe dokumenty
GF17709341
Zirconium
rod, 200mm, diameter 6.0mm, centerless ground, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR007924
About This Item
Próba
99.20%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 177-093-41
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
200 mm × 6.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)