Merck
GF17288983
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5 mm, size 50 × 50 mm
Synonim(y):
SI643251
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 172-889-83
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com