Kluczowe dokumenty
GF15639240
Aluminum/Lithium metal matrix composite
rod, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, 20 mm diameter, length 100 mm, condition metal matrix composite
Synonim(y):
AL417920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 156-392-40
Długość
100 mm
średnica
20 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)