Kluczowe dokumenty
GF15572684
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Synonim(y):
CU070271
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 155-726-84
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.015 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)