Merck
GF47476637
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 50 g, purity 98.5%
Synonim(y):
TI546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
98.5%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 474-766-37
masa
50 g
średnia wielkość cząstek
3 μm (FSSR)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1