Kluczowe dokumenty
GF13324531
Silver
tube, 100mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95+%
Synonim(y):
Silver, AG007260
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 133-245-31
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
100 mm × 0.25 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
5.0 mm × 4.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)